物質
fused silica
品質水準
認証
ASTM® D4861
EPA TO-10,IP-8,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,610,8100,8141,8082
パラメーター
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
265
df
0.50
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
USPコード:なし
相:
- 結合済み
- 独自技術
- 室温以下~300°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
その他情報
法的情報
資料
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)