Merck
25386
Supelco
NukolキャピラリーGCカラム
size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G25 and G35
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
β値
265
df
0.50 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
サイズ × 内径
60 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
用途:このカラムは、酸性官能基が相に導入されているために酸の特性を有しており、揮発性酸性化合物の分析に有用です。分析が困難なカルボン酸(遊離脂肪酸)も、優れたピーク形状と最小限の吸着で分析できます。
USPコード:このカラムは、USP G25、G35の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 酸変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温)または220°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of monodisperse poly(divinylbenzene) microspheres
Li K and Stover HDH
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 31, 3257-3263 null
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)