Key Documents
92-0201
US EPA法 TO-10A/IP-8 およびASTM® D4861: GCによる殺虫剤の分析、 SPB®-608、 Collection/Desorption 、 ORBO-1000使用
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube: ORBO-1000 (20557)
column: SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven: 150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector: ECD
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    trans-Nonachlor
    Pentachlorobenzene
    Captan
    Methoxychlor
    2,4-D methyl ester
    Heptachlor
    Octachloronaphthalene
    Mirex
    2,4,5-Trichlorophenol
    Ronnel, analytical standard
    γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
    α-BHC
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene
    4,4′-DDT
    Heptachlor epoxide, PESTANAL®, analytical standard, isomer B
    Pentachlorophenol
    Dieldrin
    Chlorothalonil
    Hexachlorobenzene
    Aldrin
    β-BHC
    すべて表示 (21)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)