Merck
25439
Supelco
PTA-5キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
別名:
PTA-5、30m、0.53mm、3.0μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
β値
44
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、アミンやその他の塩基性検体の分析用に設計されています。
USPコード:なし
:
  • 結合済み
  • 塩基変性ポリ(5%ジフェニル/95%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column. PTA-5 Capillary GC Column is a specially treated nonpolar capillary column, and is primarily dedicated towards amino compounds.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Screening Procedure for 21 Amphetamine-Related Compounds in Urine Using Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
Battu C
Journal of Chromatographic Science, 36 (1), 1-7 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)