アプリケーション
industrial hygiene
適合性
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubes used in purge and trap analyses generally are packed with multiple beds of adsorbent materials, so that a broad range of polar and nonpolar, high and low molecular weight compounds can be trapped in a single tube. Each bed protects the next, increasingly active bed, by preventing compounds from being held so strongly that they cannot be desorbed quickly without decomposition. During the purge phase of sampling, lower molecular weight compounds pass through the initial adsorbent beds but are trapped by succeeding beds. During desorption, the carrier gas passes through the trap in the reverse direction of purge flow, so that higher molecular weight compounds never come in contact with the stronger (innermost) adsorbents.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24916:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)