安全性情報
20295
Supelco
Purge/Trap G
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
別名:
パージ・トラップG。Tekmar®社製品用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
アプリケーション
environmental
品質水準
適合性
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubes used in purge and trap analyses generally are packed with multiple beds of adsorbent materials, so that a broad range of polar and nonpolar, high and low molecular weight compounds can be trapped in a single tube. Each bed protects the next, increasingly active bed, by preventing compounds from being held so strongly that they cannot be desorbed quickly without decomposition. During the purge phase of sampling, lower molecular weight compounds pass through the initial adsorbent beds, but are trapped by succeeding beds. During desorption, the carrier gas passes through the trap in the reverse direction of purge flow, so that higher molecular weight compounds never come in contact with the stronger (innermost) adsorbents.
法的情報
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)