Merck
24407
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 0.5 μL, 0.5BR-PE-0.63, removable needle, needle size 23 ga, needle L 70 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
color (light orange)
liquid syringe
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 000478
ニードル長
70 mm
容量
0.5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)