Merck
21982-U
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 400-61, brass, 1/4 in.
別名:
Swagelok® 400-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/4", EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
物質
brass
詳細
bulkhead design yes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Swagelok® 400-61
フィッティング
1/4 in.
適合性
for use with 1/4 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nuts and ferrules included.
アプリケーション
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
法的情報
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Nicole C Bouvier-Brown et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We