Merck
22481
Supelco
Supeltex M-2A Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
1/4 in.
フィッティング
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
適合性
1/4 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。高い再利用可能性。金属やガラスに固着しません。
材質:DuPont製VESPEL SP-21(85%ポリイミド、15%グラファイト)
最高温度:
400°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)