Merck
22470-U
Supelco
Supelcoはめ輪ナットアダプター ( Agilentインジェクターおよび non-MS検出器対応)、六角レンチ締め
pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
詳細
ステンレス鋼製アダプターにより、汎用およびその他の1/16インチ(1.5875 mm)の圧縮フェルールをAgilent製GCで使用できるようになります。形状が六角形であるため、スパナで締めることができるので指を火傷しません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)