Merck
1357533
USP
ラタノプロスト Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ラタノプロスト酸, (5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-トリヒドロキシ-17-フェニル-18,19,20-トリノル-プロスタ-5-エン-1-酸, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-ジヒドロキシ-2-[(3R)-3-ヒドロキシ-5-フェニルペンチル]シクロペンチイル]ヘプタ-5-エン酸, PhXA 85
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H34O5
CAS番号:
分子量:
390.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
latanoprost
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI Key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ラタノプロスト類縁物質 E USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます。
生物化学的/生理学的作用
FPプロスタノイドレセプタ-の強力かつ選択的なアゴニストであり、プロスタグランジンF類のアナログです。作用強度はイソプロピルエステルの200倍です。
包装
厳重に密封して乾燥保存して下さい。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1357533-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)