L1292
ラタノプロスト酸
≥95% (HPLC)
別名:
(5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-トリヒドロキシ-17-フェニル-18,19,20-トリノル-プロスタ-5-エン-1-酸, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-ジヒドロキシ-2-[(3R)-3-ヒドロキシ-5-フェニルペンチル]シクロペンチイル]ヘプタ-5-エン酸, PhXA 85
アッセイ
≥95% (HPLC)
光学活性
[α]/D 26.0 to 36.0°, c = 0.1 in methanol
色
pale yellow, oil
溶解性
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Johnson & Johnson
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI Key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
遺伝子情報
mouse ... Ptgfr(19220)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L1292-1MG:
L1292-5MG:
L1292-BULK:
L1292-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)