Merck
Y0002189
システム適合性用ラタノプロスト
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ラタノプロスト, イソプロピル(5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-トリヒドロキシ-17-フェニル-18,19,20-トリノル-プロスト-5-エン-1-オエート, キサラタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40O5
CAS番号:
分子量:
432.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
latanoprost
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Latanoprost for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002189:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)