certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1357475
APIファミリー
latanoprost
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
InChI Key
GGXICVAJURFBLW-CEYXHVGTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1884-50MG:
PHR1884-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)