Merck
22509
Supelco
Supelcoはめ輪ナットアダプター ( Agilentインジェクターおよび non-MS検出器対応)、六角レンチ締め
pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 2 ea
詳細
これらのステンレス鋼製アダプターにより、汎用およびその他の1/16インチ圧縮フェラルをAgilent製GCで使用できるようになります。ヘッドにギザギザが付いているので指で締めることができ、適合するスパナを探す必要がなくなります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)