安全性情報
SAB5700953
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
0.19 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXCR3(2833)
詳細
This gene encodes a G protein-coupled receptor with selectivity for three chemokines, termed CXCL9/Mig (monokine induced by interferon-g), CXCL10/IP10 (interferon-g-inducible 10 kDa protein) and CXCL11/I-TAC (interferon-inducible T cell a-chemoattractant). Binding of chemokines to this protein induces cellular responses that are involved in leukocyte traffic, most notably integrin activation, cytoskeletal changes and chemotactic migration. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. One of the isoforms (CXCR3-B) shows high affinity binding to chemokine, CXCL4/PF4 (PMID:12782716). [provided by RefSeq, Jun 2011]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CXCR3
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700953-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)