由来生物
synthetic
フォーム
viscous liquid
色
yellow
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
アプリケーション
- rat brain sections for immunohistochemistry studies
- mouse small intestine sections for morphometry studies
- gastrointestinal tract sections of rats for immunohistochemistry
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317616-500ML:
317616-BULK:
317616-100ML:4548173220161
317616-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック