Merck
C1795
Sigma-Aldrich
カナダバルサム
Viscous Liquid
別名:
バルサムカナダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
カナダバルサム, Mounting medium for microscopy
品質水準
形状
viscous liquid
テクニック
microbe id | staining: suitable
yellow to very dark yellow
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
密度
0.99 g/mL
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC=CC=C(C=C)C(CN1CCC(NC(C1=O)CCCN=C(N)N)C(CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2)NC(=O)C)C(=CC=C)C=CC
InChI
InChI=1S/C39H52N6O2/c1-6-10-16-30(9-4)34(32(14-7-2)15-8-3)27-45-24-22-35(44-36(38(45)47)19-13-23-42-39(40)41)37(43-28(5)46)26-29-20-21-31-17-11-12-18-33(31)25-29/h6-12,14-18,20-21,25,34-37,44H,2,4,13,19,22-24,26-27H2,1,3,5H3,(H,43,46)(H4,40,41,42)
InChI Key
IIUZTTUQXFCORF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カナダバルサムは、バルサムモミの木から得られる天然封入剤です。バルサムモミの木の樹脂から作り出され、キシレン含有試料と併用することができます。カナダバルサムの光学特性は、ガラスとほぼ同じです。この封入剤を使用する前には、必ず試料を脱水しなければなりません。カナダバルサムでマウントされた永久スライドは、100年以上保存されています。
アプリケーション
カナダバルサムは、特に長期保存が求められる場合の光学顕微鏡スライド作製のための安定な無極性疎水性封入剤として使用されます。ほとんどの細胞染色にも使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C1795-BULK:
C1795-VAR:
C1795-100ML:
C1795-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vlatka Martinovic et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 300(7), 1315-1326 (2016-12-17)
Expressions of cytokeratin 8 (CK8), vimentin, nestin, and alpha-smooth-muscle-actin (alpha-SMA) were analyzed in the developing gonads of 12, 5-9 week old (W) human conceptuses by immunohistochemistry and immunofluorescence. During the investigated period, the number of CK8 positive cells increased from
Mihaela Mitroi et al.
Molecular medicine reports, 19(4), 2792-2800 (2019-02-06)
The present study focused on the assessment of the inflammatory infiltrate that characterizes nasal polyps in patients with chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. Inflammatory cell type was determined using specific markers. This evaluation was made possible by determining the expression
Chick A
Insect Microscopy (2016)
Identification of carotid 'vulnerable plaque' by contrast-enhanced ultrasonography: correlation with plaque histology, symptoms and cerebral computed tomography.
Faggioli GL, et al.
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 41, 238-238 (2011)
Activation of caspases and p53 by bovine herpesvirus 1 infection results in programmed cell death and efficient virus release.
Devireddy LR and Jones CJ
Journal of Virology, 73, 3778-3778 (1999)