グレード
for microscopy
purum p.a.
品質水準
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
屈折率
n20/D 1.420
密度
0.75 g/mL at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78475-BULK:
78475-2.5L:4548173377131
78475-10L:
78475-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック