安全性情報
L5155
Sigma-Aldrich
ラテックスビーズ(カルボキシル化ポリスチレン, 黄緑色蛍光)
aqueous suspension, 0.03 μm mean particle size
別名:
蛍光ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
フォーム
aqueous suspension
組成
Solids, 2.5%
テクニック
cell based assay: suitable
平均粒径
0.03 μm
蛍光検出
λex ~470 nm; λem ~505 nm
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カルボキシレート変性ポリスチレンラテックスビーズは、アペニン山脈の森林の生息地の質の指標としてしばしば使用されるヘリコファスイタリア固有の甲虫であるCarabus lefebvreiの免疫系に関する形態機能データを収集するために使用されています。カルボキシレート変性ポリスチレンラテックスビーズは、成虫と幼虫の鞘翅目Cetonischema aeruginosaの免疫防御メカニズムに関する比較研究を発表し、培養ラット甲状腺細胞の食作用活性を調査するためにも使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L5155-VAR:
L5155-BULK:
L5155-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Philippe Dandoy et al.
PloS one, 6(6), e20983-e20983 (2011-07-07)
With the progress in medicine, the average human life expectancy is continuously increasing. At the same time, the number of patients who require full organ transplantations is augmenting. Consequently, new strategies for cell transplantation are the subject of great interest.
Ashwathama Dilipkumar et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(8), 1801735-1801735 (2019-04-25)
Multiphoton microscopy of cellular autofluorescence and second harmonic generation from collagen facilitates imaging of living cells and tissues without the need for additional fluorescent labels. Here, a compact multiphoton endomicroscope for label-free in vivo imaging in small animals via side-viewing
Huijeong Ahn et al.
Scientific reports, 7(1), 12409-12409 (2017-10-01)
Methylene blue (MB), which has antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotective, and mitochondria protective effects, has been widely used as a dye and medication. However, the effect of MB on inflammasome activation has not yet been studied. Inflammasomes are multi-protein complexes that induce
Yuanxian Wang et al.
Reproduction (Cambridge, England), 155(1), 25-36 (2017-12-23)
Sialic acid (SA), which usually occupies the terminal position of oligosaccharide chains in mammalian spermatozoa, has important functions in fertilization. Compared with other methods, such as lectin probing, boronic acid could recognize and bind SA with a higher affinity and
K Takazawa et al.
Acta endocrinologica, 117(2), 198-204 (1988-02-01)
We investigated the phagocytic activity of cultured rat thyroid cells (FRTL) by using latex beads. FRTL cells ingested many carboxylate-modified polystyrene latex beads (c-latex beads), which had carboxyl residues on the surface, whereas they ingested few polystyrene latex beads (p-latex