Merck
797928
Sigma-Aldrich
蛍光シリカナノビーズ
25 nm, lyophilized
別名:
シリカナノ粒子, 蛍光ナノ粒子, 蛍光ビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
粒径
25 nm
蛍光検出
λem 590 nm
UV吸収
λ: 570 nm Amax
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
標識剤または染色剤の使用は、生物学における複雑な生物学的相互作用の研究に大いに役立ち、生体分子の蛍光標識は多くの生物学的研究に不可欠なツールとして実証されています。優れた蛍光特性により、シリカナノビーズは生物学的標識、バイオイメージング、バイオセンシングなどに応用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
資料
Find properties and applications of fluorescent silica nanobeads in basic and applied research.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.