安全性情報
GG1
Sigma-Aldrich
グリセロールゼラチン
aqueous slide mounting medium
別名:
グリセロールゼリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
liquid
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
2-8°C
詳細
グリセロールはゼラチンの吸湿特性および水蒸気の透過性を変化させます。グリセロールゼラチン(またはグリセリンゼリー)培地は、顕微鏡サンプルおよび組織学的サンプルのマウントに使用する水性スライドマウント剤です。
アプリケーション
グリセロールゼラチンは顕微鏡検査のための子宮内膜組織および膵臓切片の封入に使用されています。グリセロールゼラチンはオンチップ画像分析のための蠕虫卵の固定および封入にも使用されています。
構成
ゼラチン、グリセロール、フェノールで調製されています。 成分はKaiserのグリセリンゼリーと非常に類似しています。
調製ノート
使用前に55~60°Cまで加温する必要があります。約37°Cで半流動状態に戻ります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GG1PROC:
GG1-VAR:
GG1-15ML-PW:
GG1-VAR-PW:
GG1-BULK:
GG1-PH:
GG1-10X15ML:4548174008553
GG1-15ML:4548174008560
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Northern contaminant mixture impairs pancreas function in obese and lean JCR rats and inhibits insulin secretion in MIN6 cells
Mailloux R, et al.
Toxicology, 334(1), 81-93 (2015)
NLRP7 contributes to in vitro decidualization of endometrial stromal cells
Huang JY, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 15(1), 66-66 (2017)
A nanostructural investigation of glassy gelatin oligomers: molecular organization and interactions with low molecular weight diluents
Roussenova M, et al.
New Journal of Physics, 14(3), 035016-035016 (2012)
LABORATORY TECHNIQUES PRESERVATION AND PERMANENT MOUNTS
Bryophyte Ecology, 14(3), 035016-035016 (2013)
P F Lopez et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 37(5), 855-868 (1996-04-01)
To determine the cellular origin and the vascular endothelial growth factor (VEGF) immunoreactivity of the nonvascular stromal cells in surgically excised age-related macular degeneration (ARMD)-associated choroidal neovascular membranes (CNVMs). Immunohistochemical analysis was performed on frozen sections of eight surgically excised