Merck
1.00579
Sigma-Aldrich
DPX new
non-aqueous mounting medium for microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
品質水準
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
colorless
屈折率
n/D 1.519
転移温度
flash point 22.0 °C
密度
0.9068 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
DPX new is a synthetic non-aqueous mounting medium for Microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticizer Dibutyl phthalate (DBP) has been avoided, which renders the composition safer for environment and more user-friendly than the conventionally used mounting agent DPX. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.518 - 1.521
Viscosity (20°C) 600 - 700 mPa*s
アプリケーション
Non-aqueous mounting medium
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diana Furcila et al.
Frontiers in neuroanatomy, 13, 99-99 (2020-01-11)
A variety of anatomical alterations have been reported in the hippocampal formation of patients with Alzheimer's Disease (AD) and these alterations have been correlated with cognitive symptoms in the early stages of the disease. Major hallmarks in AD are the