Merck
13785
Supelco
金属製充填GCカラム (PerkinElmer対応)
phase none, matrix 80/100 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
stainless steel column
メーカー/製品名
PerkinElmer
パラメーター
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
マトリックス
80/100 Porapak Q support
マトリックス活性基
none phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with PerkinElmer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Packed column made up of stainless steel are basically used when higher carrier gas flow rates are employed as they can sustain elevated pressure. Stainless steel columns are usually washed with dilute hydrochloric acid, then with water followed by methanol, acetone, methylene dichloride and n-hexane in order to remove any corrosion products and traces of lubricating agents.
ガラスの不活性を必要としない、要求が緩い用途には経済的なステンレス鋼製カラムを選択します。このカラムは、PerkinElmer 8000、9000、AutoSystem、XL、およびClarus 500に適合します(オンカラム注入以外)。
アプリケーション
Porapak Q packed in a stainless steel GC column maybe used for oxidation reduction experiments for designing of appropriate surface sites for ruthenium-ceria catalysts supported on graphite by controlled preparation method.
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13785:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Scientific Bases for the Preparation of Heterogeneous Catalysts.
Gaigneaux E, et al.
Science, 751-752 (2010)
Introduction to Analytical Gas Chromatography.
Scott RPW.
Science, 102-108 (1997)