SLGPB5010
Millex™ポリエーテルスルホンインラインフィルター
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
別名:
0.22 μm PESシリンジフィルター, Express PLUS™ PESインラインフィルター, Millex™ 50 mmフィルターユニット, Millex™ GP50, フィリングベル付きMillex-GPインラインフィルター, ポリエーテルスルホンシリンジフィルター
About This Item
おすすめの製品
物質
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
製品種目
Millex™
シェルフライフ
3 yr
特徴
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex™
パラメーター
≥350 mL/min water flow rate at 15 psi
3.44 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
テクニック
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
直径
50 mm
ろ過面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
容量
8000 mL
不純物
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Express PLUS™
ポアサイズ
0.22 μm
入力
tissue culture medium
aqueous solution(s)
泡立ち点
≥50 psi, water
フィッティング
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
outlet filling bell
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
調製ノート
- 蠕動ポンプとともに使用する場合は、毎分60回転(rpm)の一定速度が可能なポンプドライブとポンプヘッドをお勧めします。これにより、平均流量が100 mL/分となります。
- 推奨チューブ;4~9.5 mm I.D.のシリコンゴムまたはラテックスチューブ
その他情報
- 蠕動ポンプとともに使用する場合は、毎分60回転(rpm)の一定速度が可能なポンプドライブとポンプヘッドをお勧めします。これにより、平均流量が100 mL/分となります。
- 推奨チューブ;4~9.5 mm I.D.のシリコンゴムまたはラテックスチューブ