Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB69
Sigma-Aldrich
抗ネスチン抗体 クローン8B8 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
NES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8B8, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
8B8 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 177.44 kDa
observed mol wt ~_220 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NES(10763)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン8B8は、ヒトネスチンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する150個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトネスチンのC末端領域に由来する150個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、SH-SY5Y細胞のネスチンを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ヒトH9幹細胞ライセート中のネスチンを検出できます。
抗ネスチン クローン8B8 ZooMAb(カタログ番号: ZRB69)は、ネスチンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ネスチン(UniProt:P48681)は、ヒトNES(別名:Nbla00170)遺伝子(Gene ID:10763)によってコードされています。ネスチンは、神経前駆細胞の生存、再生、マイトジェン刺激増殖に必要なクラスVI中間径フィラメントタンパク質です。ネスチンの発現は、ほとんどの有糸分裂細胞で増加し、分化の際に減少します。神経分化の最終段階で、ネスチン濃度は低下し、ニューロフィラメントに置き換わることが示されています。また腎臓でネスチンは、腎臓の発生に応じて制御される様式で発現することが示されています。また、その発現は尿細管間質損傷とも関連しており、尿細管周囲の内皮細胞損傷や尿細管間質性線維症のマーカーとなりえます。ネスチンは常にリン酸化されており、細胞質中間径フィラメントネットワークが再構築される分裂期には、リン酸化状態が増えると報告されています。ネスチンのN末端は短く、C末端は極めて長いため、一連の構造タンパク質と複合体を形成します。短いN末端は、ヘテロ二量体およびヘテロ四量体との中間径フィラメントの形成に有利に働き、長いC末端部分は、中間径フィラメントと微小管との間の結合あるいは架橋として機能します。ネスチンはホモ二量体またはヘテロ四量体として存在可能ですが、ビメンチンやα-internexinなどの他の中間径フィラメントタンパク質との混合物ではヘテロ二量体を形成することができ、ヘテロ二量体は会合して中間径フィラメントを形成することができます。ネスチンは、分裂期にリン酸化ビメンチン中間径フィラメントの脱重合を促進し、前駆細胞分裂時に中間径フィラメントタンパク質の娘細胞への輸送と分布に関与することが示されています。(参照:Xie, L., et al. (2015). Stem Cells Int. 2015:762098; Tomioka, M., et al. (2010). 15(5); 568-574)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB69-25UL:
ZRB69-4X25UL:
ZRB69-2X25UL:
ZRB69-3X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)