Merck
すべての画像(12)
Key Documents
安全性情報
ZRB09432
Sigma-Aldrich
抗phospho-IRS1 (Tyr612) 抗体 クローン1N14 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
IRS-1, インスリン受容体基質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1N14, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 131.59 kDa
observed mol wt ~160 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunohistochemistry: suitable using 1:100
inhibition assay: suitable using 1:1,000 (peptide)
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr612)
遺伝子情報
human ... IRS1(3667)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1N14は、チロシン612がリン酸化されたヒトIRS-1およびチロシン608がリン酸化されたマウスIRS-1を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトインスリン受容体基質1(IRS-1)のリン酸化チロシン612周辺の11個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、インスリンで処理したNIH3T3細胞ライセート中のphospho-IRS1(Tyr612)が検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト乳がんおよびヒト前立腺がん組織切片のインスリン受容体基質1が検出できます。
ペプチド阻害:希釈倍率1:1,000で使用、インスリンで処理したHEK293細胞とともに用いて、リン酸化ペプチドブロック解析を行いました。
抗 phospho-IRS1(Tyr612)クローン1N14 ZooMAbは、インスリン受容体基質1(IRS1)を検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫組織染色、ペプチド阻害アッセイ、およびウェスタンブロッティングでの使用にテストされています。
ターゲットの説明
インスリン受容体基質1(UniProt:P35568;IRS-1としても知られる)は、ヒトのIRS1遺伝子(Gene ID:3667)によってコードされています。インスリン受容体基質(IRS-1、IRS-2、IRS-3、IRS-4)は、複数の下流エフェクターに受容体シグナルを伝達することで細胞の増殖、代謝、生存、および分化の調節に関わるアダプタータンパク質です。IRSファミリータンパク質は、保存されたN末端プレクストリン相同性(PH)ドメイン(ヒトIRS-1のaa12-115)、ホスホチロシン結合(PTB)ドメイン(ヒトIRS-1のaa160-264)、およびC末端領域の複数のチロシンリン酸化部位を含みます。PTBドメインは、IRS-1、IRS-2、IRS-3とIR近傍膜NPXYpモチーフとの相互作用を仲介し、その後の受容体を介したIRSチロシンリン酸化を促進します。IRSタンパク質はリン酸化されると、SHP-2やPI3-キナーゼなどのSrc相同2(SH2)ドメイン含有タンパク質の結合部位となります。IRSタンパク質の機能は特異的チロシン残基のリン酸化に大きく依存し、そのチロシン残基はプロテインホスファターゼ活性によって負の調節を受けています。さらに、IRSタンパク質はAkt/PKB、GSK-3、mTOR、およびPKCなどのセリン/トレオニンキナーゼによりリン酸化され、セリン/トレオニンのリン酸化が増加すると、IRSタンパク質とIRとの結合およびチロシンリン酸化が減少します。チロシン612がリン酸化されると、pYMxM共通モチーフPI3-キナーゼの結合部位となり、PI3K/AKTシグナル伝達経路が活性化されます。PI3-キナーゼを阻害すると、インスリンで刺激されたIRS-1のTyr612/Tyr941のリン酸化(p85結合部位)が亢進し、PI3-キナーゼのp85サブユニットとIRS-1との結合が増加します。肥満や2型糖尿病などのインスリン抵抗性状態における筋IRS1の遺伝子発現異常と機能異常が報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB09432-4X25UL:
ZRB09432-3X25UL:
ZRB09432-25UL:
ZRB09432-2X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lulu Peng et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 1011383-1011383 (2022-11-01)
Diabetic cardiomyopathy (DCM) is a severe complication of diabetes mellitus that is characterized by aberrant myocardial structure and function and is the primary cause of heart failure and death in diabetic patients. Endothelial dysfunction plays an essential role in diabetes