Merck
すべての画像(14)
Key Documents
安全性情報
ZMS1022
Sigma-Aldrich
抗ネスチン抗体 クローン10C2 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
NES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C2, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 177.44 kDa
observed mol wt ~200-220 kDa
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
monkey
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NES(10763)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン10C2は、ヒトのネスチンを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトのネスチンのC末端領域の150アミノ酸に相当するGSTタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、SH-SY5Y細胞中のネスチンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト腎臓組織切片中のネスチンを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗ネスチン クローン10C2 ZooMAb(カタログ番号:ZMS1022)は、ネスチンを特異的に検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ネスチン(UniProt: P48681)は、ヒトのNES(Nbla00170としても知られる)遺伝子(Gene ID: 10763)によってコードされています。ネスチンはクラスVIの中間径フィラメントタンパク質で、神経前駆細胞の生存、更新および分裂促進因子刺激による増殖に必要です。 ネスチンの発現は、大部分の有糸分裂細胞で亢進しており、分化するときに抑制されます。 神経細胞が最終的に分化する際、ネスチンのレベルは低下し、ニューロフィラメントに置き換わることが示されています。また、ネスチンは腎臓でも発現しており、その発現パターンは発生的に制御されていることが示されています。ネスチンの発現は尿細管間質の損傷にも関連しており、尿細管周囲の内皮細胞の損傷や尿細管間質の線維化のマーカーとなります。ネスチンは構成的にリン酸化されており、細胞質の中間径フィラメント網が再編成される有糸分裂期にリン酸化状態が増加することが報告されています。ネスチンはN末端が短く、C末端が異常に長いため、一連の構造タンパク質と複雑に結合します。短いN末端部は、ヘテロ二量体やヘテロ四量体として主に中間径フィラメントを形成し、長いC末端部は中間径フィラメントと微小管の間のリンクまたはブリッジとして機能します。ネスチンは、ホモ二量体またはホモ四量体としても存在できますが、ビメンチンやα-インターネキシンなどの他の中間径フィラメントタンパク質と混合すると、ヘテロ二量体を形成し、それらが集合して中間径フィラメントを形成します。有糸分裂の際、ネスチンはリン酸化されたビメンチン中間径フィラメントの分解を促し、前駆細胞の分裂に際して中間径フィラメントタンパク質の娘細胞への輸送と分配の役割を果たしていることが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Xie, L., et al. (2015). Stem Cells Int. 2015:762098; Tomioka, M., et al. (2010). 15(5); 568-574)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25μLで溶解後、0.3mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS1022-25UL:
ZMS1022-4X25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.