Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB5054
Sigma-Aldrich
抗カルレチニン抗体 クローン3K22 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3K22, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
3K22 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 31.4 kDa
observed mol wt ~30 kDa
交差性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:400
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3K22は、ヒトカルレチニンを検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。内部領域内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ラットカルレチニンの内部領域に由来する99個のアミノ酸に対応するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラットおよびヒトの脳組織ライセートのカルレチニンを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、PC12細胞のカルレチニンを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:400で使用、ヒト大脳皮質組織切片のカルレチニンを検出できます。
抗カルレチニン クローン3K22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB5054)は、カルレチニンを検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
カルレチニン(UniProt:P47728、別名:CR)は、ラットCalb2遺伝子(Gene ID:117059)によってコードされています。カルレチニンはカルビンディンタンパク質ファミリーに属し、カルシウム結合タンパク質として作用します。カルレチニンは中枢神経系と末梢神経系の両方で発現し、聴覚ニューロンに豊富に存在します。細胞質カルシウムイオン濃度の調節に関与し、EFハンドとして知られる6つのカルシウム結合ドメインを有します。その発現は、核内呼吸器因子1(NRF1)とE2F2転写因子によって転写レベルで調節されていることが示されています。ラット線条体では、カルレチニンニューロンは、中型(7-20 μm)で突起が小さなGABA作動性介在ニューロンという特徴的なサブセットを形成します。カルレチニンは、嚢胞性腫瘍や充実性エナメル上皮腫瘍の鑑別診断に有用です。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Petryszyn, S., et al. (2017). J. Neural Transm. doi: 10.1007/s00702-017-1687; Kresoja-Rakic, J., et al. (2017). Front. Genet. doi: 10.3389/fgene.2017.00070)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB5054-2X25UL:
ZRB5054-25UL:
ZRB5054-4X25UL:
ZRB5054-3X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)