分子量
antigen 29 kDa
交差性
rat, human, chicken
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human calretinin
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALB2(794)
rat ... Calb2(117059)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- microarray
- western blotting at a dilution of 1:1,000 using recombinant human calretinin
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C7479-.2ML:
C7479-BULK:
IXO11071:
C7479-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)