Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1211
Sigma-Aldrich
抗TAGLN抗体 クローン1D10 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
22 kDaアクチン結合タンパク質, Protein WS3-10, SM22-α, トランスゲリン, 平滑筋タンパク質22-α
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D10, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 22.61 kDa
observed mol wt ~22 kDa
交差性
mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
bovine, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAGLN(6876)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン1D10は、トランスゲリンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する12アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトトランスゲリンのC末端領域に由来する12アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HEPG2、NIH-3T3、およびヒト骨格筋ライセートでTAGLNを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト子宮組織切片でTAGLNを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、C2C12細胞でTAGLNを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗TAGLN クローン1D10 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1211)は、トランスゲリン/SM22αを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
トランスゲリン(UniProt:Q01995;別名22 kDaアクチン結合タンパク質、タンパク質WS3-10、平滑筋タンパク質22-α、SM22-α)は、ヒトTAGLN(別名SM22、WS3-10)遺伝子(Gene ID:6876)によりコードされています。トランスゲリンは、形態変化に感受性を有するカルポニンファミリーのアクチン結合タンパク質であり、カルポニン相同ドメイン(aa 24-137)およびアクチン結合に不可欠なC末端カルポニン様モジュール(aa 175-200)を有しています。すべての成体脊椎動物の血管および内臓平滑筋で検出され、平滑筋分化の初期マーカーとみなされています。また、トランスゲリンの発現は、線維芽細胞、脊髄、副腎、およびいくつかの免疫細胞で報告されています。 老化したヒト線維芽細胞で過剰発現しています。マウスの初期胚形成期の心筋細胞および骨格筋細胞で一過性に発現することが示されています。トランスゲリンは、in vitroでアクチンゲルを安定化する、アクチンストレスファイバー関連タンパク質として働きます。ポドソーム形成を促進すると報告されており、損傷または炎症に反応して細胞運動性に関与します。TGF 1シグナル伝達の活性化は、トランスゲリン発現を誘導することが示されており、間葉幹細胞(MSC)の分化および遊走を亢進します。トランスゲリンの過剰発現は、MSCの骨芽細胞および脂肪細胞の分化を亢進することが示され、これらの作用は、TGFβシグナル伝達阻害因子の存在下で消失します。トランスゲリンレベルの上昇は、腫瘍の転移を促進することが報告されており、大腸がんの侵襲的な動態および予後不良と相関しています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Assinder, SJ et al. (2009).Int. J. Biochem.Cell Biol. 41(3); 482-486; Elsafadi, M., et al. (2016).Cell Death and Disease 7; e2321; Zhou, H-M., et al. (2016).BMC Cancer.16: 55).
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1211-25UL:
ZRB1211-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)