Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZMS377
Sigma-Aldrich
抗NeuN抗体クローンA60 ZooMAb®マウス・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Fox-1ホモログC, Fox-3, NeuN抗原, RNA結合タンパク質fox-1ホモログ3, ヘキサリボヌクレオチド結合タンパク質3, 神経細胞核抗原
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A60, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 40.61 kDa
observed mol wt ~49-52 kDa
交差性
porcine, rat, mouse, ferret
交差性(ホモロジーによる予測)
human, salamander
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Rattus norvegicus ... Rbfox3(287847)
human ... RBFOX3(146713)
mouse ... Rbfox3(52897)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンA60は、複数の生物種のNeuNを特異的に検出するZooMAbマウス・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
マウス脳から精製された細胞核
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、マウスおよびラットの脳組織切片中のNeuNを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質細胞中のNeuNを検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗NeuNクローンA60 ZooMAb(カタログ番号:ZMS377)は、NeuNを検出するリコンビナント・マウス・モノクローナル抗体で、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
RNA結合タンパク質fox-1ホモログ3(UniProt: Q8BIF2、Fox-1ホモログC、ヘキサリボヌクレオチド結合タンパク質3、Fox-3、神経細胞核抗原、NeuN抗原とも呼ばれる)は、げっ歯類のRbfox3(D11Bwg0517e、Hrnbp3とも呼ばれる)遺伝子(Gene ID: 52897)によってコードされています。 NeuNタンパク質は、哺乳類の中枢神経系のほとんどの神経細胞の核および核周囲の細胞質に局在しています。大脳皮質、海馬、視床、尾状核/被殻、小脳などの脳や、脊髄に広く発現しています。しかし、大脳新皮質のCajal-Retzius細胞、プルキンエ細胞、視細胞では検出されません。9.5日胚(E9.5)にはNeuNが発現していることが報告されており、E12.5には発生過程の前角にみられ、発生過程の後角や後根神経節にも検出されます。その発現は、胎生期から成体になるまで続きます。また、レチノイン酸処理によって発現が増強されます。mRNA前駆体の選択的スプライシングのレギュレーターとしての役割を果たしており、RBFOX2の選択的スプライシングを調節して、ナンセンスコドン介在的分解のターゲットとなるmRNAの産生を促進することができます。NeuNの初期の特性解析はモノクローナル抗体(A60)の使用が手がかりとなりましたが、これは後にRBFOX3と判明します。その後の研究で、抗NeuN抗体は、少数の例外を除いて、神経系のほとんどすべての種類のニューロンを識別できることが明らかになりました。 NeuNノックアウト・マウスでは、脳の重量が著しく減少し、ニューロフィラメントの発現が減少し、白質の容積が減少します。また、野生型の同腹個体と比較して、痙攣を起こしやすく、不安関連行動の減少が観察されます。NeuNに対する抗体は主に細胞核に結合し、小さい程度ではあるものの、核周辺の細胞質にも結合します。NeuNタンパク質の2つのアイソフォーム(46kDaと48kDa)は核と核周囲の両方の場所に存在しますが、相対的な濃度は異なります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Lin, YS et al. (2018). PLOS One. 13(2); e0192355; Mao, S., et al. (2016). Front. Neuroanat. 13;10:54)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・マウス・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZMS377-4X25UL:
ZMS377-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn more about ZooMAb® recombinant monoclonal antibody technology and how it can provide greater specificity and improved consistency in your immunoassay applications.