Merck
すべての画像(14)
主要文書
安全性情報
ZRB1146
Sigma-Aldrich
抗カルポニン1抗体 クローン9D14 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9D14, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 33.17 kDa
observed mol wt ~33 kDa
交差性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNN1(1264)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン9D14は、カルポニン-1を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する13アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトカルポニン-1のC末端領域に由来する13アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト骨格筋においてカルポニン1を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト子宮およびマウス結腸組織切片においてカルポニン1を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗カルポニン1 クローン9D14 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1146)は、カルポニン1を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
カルポニン-1(UniProt:P51911;別名 塩基性カルポニン、カルポニンH1平滑筋)は、ヒトではCNN1遺伝子(Gene ID:1264)によってコードされます。カルポニンは、脊椎動物の平滑筋と非筋細胞に発現する、アクチンフィラメント結合調節タンパク質です。カルポニンには、アクチン活性化ミオシンATPaseの活性を阻害し、アクチン細胞骨格を安定化させる、3つのアイソフォームが報告されています。カルポニン1は、平滑筋細胞に特異的に発現し、平滑筋の収縮性の微調整に関与します。カルポニン2は、発達中の平滑筋などの複数の細胞種に存在し、カルポニン3は、ニューロン、アストロサイト、グリア細胞に存在します。カルポニン1は、アクチン、カルモジュリン、トロポニンC、トロポミオシンに結合することができます。カルポニン-1(およびその他のカルポニン)は、N末端にカルポニン相同(CH)ドメイン(aa 28-131)を有し、このドメインは、アクチン結合部位の一部として機能することや、アクチン結合活性を調節する構造として働くことができます。すべてのカルポニンで保存されているC末端領域の隣に、3つのカルポニン様ドメイン(aa 164-189;204-229;243-268)も存在します。C末端部はカルポニンによってさまざまであり、カルポニンとF-アクチンの結合を弱める効果が異なります。C末端尾部の欠失により、カルポニンのアクチン結合および束化活性が増強されることが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Liu, R., and Jin, J-P (2016).Gene 585(1); 143-153)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1146-4X25UL:
ZRB1146-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)