Merck
Z688630
Titer Tops® シーリングフィルム、マイクロプレート用
pk of 100 ×
別名:
Titer Tops(タイターチップス)®マイクロプレート用シーリングフィルム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
film (polyurethane)
polyethylene
無菌性
sterile
特徴
piercable
prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
メーカー/製品名
Diversified Biotech T-TOPS-100
包装
pk of 100 ×
W × L
8.26 cm × 15.24 cm
clear
詳細
  • 耐久性があり厚い(4.4 mil)にもかかわらずピペットの先端で簡単に穴を開けられます
  • ウエル-ウエル間汚染、サンプル流出および蒸発を防ぎます
  • プラスチックのマイクロプレートに優れた接着性を提供するポリエチレンフィルム
  • 無細胞毒性、無菌、耐溶媒で防水性です
  • 100%の湿度および-40℃~+100℃の極端な温度に暴露した場合でもしっかりとその場にとどまります(サーマルサイクラーでの使用には推奨されません)
  • 化学的に耐性があり熱的に安定です
  • 任意の筆記具で容易に印を付けることができます
  • 2つの印付きのエンドタップで位置決めが容易です
  • UV透過性、最低250nmです
法的情報
Titer-Tops is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)