Merck
Z369659
Sigma-Aldrich
SealPlate®フィルム
non-sterile
別名:
ELISA plate seals, qPCR plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
polyester film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific 100-SEAL-PLT
パラメーター
-40 to +120 °C temperature
テクニック
ELISA: suitable
L
146 mm
W × L
7.94 cm × 14.6 cm
79.4 mm × 141 mm
W
79.4 mm
サイズ
Up to 1536 wells
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
標準的なマルチウェルプレートに合うように事前にカットされたシートです。フィルムも接着剤も不活性で、マイクロプレートの手順に適合します。接着剤は強固な防水シールを形成し、交差汚染や蒸発を防ぎます。SealPlateフィルムは2ミル(0.05 mm)のポリエステルで、機能温度範囲は -40~120℃です。
アプリケーション
SealPlate®フィルムは、一時的な保管、インキュベーション、バイオハザードの封じ込めのための組織培養プレートの密封に適しています。また、高感度酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)で、ウェルのシーリングに使用し、エッジ効果を回避することもできます。
法的情報
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA
関連コンテンツ
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA