Merck
Z707414
ThinSeal フィルム
sterile
別名:
multiplate sealing film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
特徴
piercable: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific STR-THIN-PLT
テクニック
ELISA: suitable
L
141 mm
W × L
5.4 cm × 14.1 cm
W
54 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
法的情報
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)