Key Documents
Z743581
Titer Tops(タイターチップス)®マイクロプレート用シーリングフィルム
pack of 50
別名:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, plate seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.17
無菌性
non-sterile
特徴
prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Diversified Biotech T-TOPS-50
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 耐久性があり厚い(4.4 mil)にもかかわらずピペットの先端で簡単に穴を開けられます
  • ウエル-ウエル間汚染、サンプル流出および蒸発を防ぎます
  • プラスチックのマイクロプレートに優れた接着性を提供するポリエチレンフィルム
  • 無細胞毒性、無菌、耐溶媒で防水性です
  • 100%の湿度および-40℃~+100℃の極端な温度に暴露した場合でもしっかりとその場にとどまります(サーマルサイクラーでの使用には推奨されません)
  • 化学的に耐性があり熱的に安定です
  • 任意の筆記具で容易に印を付けることができます
  • 2つの印付きのエンドタップで位置決めが容易です
  • UV透過性、最低250nmです
法的情報
Titer-Tops is a registered trademark of Diversified Biotech