物質
polyester
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific TTS-100
パラメーター
-40-+120 °C temp. range
テクニック
PCR: suitable
W × L
3.125 in. × 5.750 in.
詳細
Minimizes evaporation, prevents well-to-well contamination and spillage
- Eliminates the “edge effect” which can occur withplate lids (e.g. greater evaporation in the outsideplate wells)
- Provides a secure seal and is easy to remove
- Rigid polyester film features good clarity and easyhandling
- Can be used as a temporary economical seal whileawaiting further processing
- Features two end-tabs with perforations
アプリケーション
Ideal for General laboratory use, short-term storage, incubation and ELISA
特徴および利点
Minimizes evaporation, prevents well-to-well contamination and spillage
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)