Merck
Z617601
Greiner マルチウェルプレートシーラー
SILVERseal sealing film, adhesive aluminium foil on carrier paper, piercable, silver
別名:
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
aluminum film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 676090
W × L
8 cm × 14 cm
サイズ
Up to 1536 wells
metallic silver
適合性
suitable for (for coverage/ storage of microplates; PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注: アクリレート接着剤でコーティングされた、穴あけ可能な薄さのアルミホイル。
  • 耐熱性:-80℃~110℃
  • PCR用途に理想的
  • 試料および活性薬物の貯蔵に理想的
  • L: 80 mm x W: 140 mm
材質:
ホイル:アルミニウム
接着剤:アクリレート接着剤
剥離ライナー:ポリエチレン加工紙(片面にシリコンコーティング)
Greinerマイクロプレートシーラーはリボヌクレアーゼ、デオキシリボヌクレアーゼ、発熱性物質フリーです。温度耐性は-70°C~110°Cです。
法的情報
SILVERseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2