安全性情報
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
for use in ultrasonic baths
別名:
detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
メーカー/製品名
Bandelin 830
詳細
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660035-25L:
Z660035-1L:
Z660035-2L:
Z660035-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)