Key Documents
Z657972
Hettich® 遠心分離機ローター
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1619
パラメーター
2,701 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません