Merck
Z657999
Hettich® 遠心分離機ローター
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
特徴
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 4446
パラメーター
3,631 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)