Merck
Z623512
Hettich® ROTANTA 460/460R 遠心分離機
ROTANTA 460, AC/DC input 240 V AC
別名:
centrifuge hettich, hettich centrifuges
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
特徴
cooling: no
メーカー/製品名
Hettich 5650
H × W × D
453 mm (17.5 in.) × 554 mm (21.75 in.) × 707 mm (27.75 in.)
重量
106 kg (234 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Large capacity universal benchtop centrifuge
  • Available in non-refrigerated (460) and refrigerated (460R) versions
  • Temperature Range (460R): -20°C to + 4°C
  • Capacity: 4 x 750 mL (Swing-out)
  • Max RPM/RCF: 15,000/24,400 (fixed angle)
  • 89 user defined programs
  • High speed plate rotor (6,446 g)
  • Special braking ramp for spinning blood bags
  • Bi-Directional serial interface (optional)
  • Control Panel lock with key (optional)
  • CE Compliant
包装
カナダ(SCC)向けCSAまたはcTUVusラベル貼付
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)