Key Documents
Z657905
Hettich®遠心分離機アダプター
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 50 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1463
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG