Merck
Z653292
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, Adapter for 15 ml Falcon tubes (17x120 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 1462-A
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1617, 1619 (rotors)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ローター1617(Z665614)、1619(Z657972)、1717(Z720151)に適合します。
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)