Merck
Z728489
Hettich® アダプター(15 mL コニカルチューブ用)
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
別名:
Hettich®遠心分離機アダプター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 12 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hettich 4739
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5625-A (bucket)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)