包装
pk of 50 sheets
メーカー/製品名
Diversified Biotech AB-110763
サイズ
24 cm × 24 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
その他情報
セロハンシートご使用のヒント
1. セロハンシートの上辺の角2箇所を保持し、穏やかにシートを水に滑らすように入れます。
2. 最初に上辺の左右の角が、続いてシートの残りの部分が水に浸るように慎重に手順1を行います。
3. 穏やかに行っても多少巻き込まれることがありますが、特に問題はありません。
4. 次に、シートの残りの部分を濡らし、ゲルに当てます。
注:セロハン全体を一気に浸すとシート全体が巻き込まれて、使用できなくなる傾向があります。
1. セロハンシートの上辺の角2箇所を保持し、穏やかにシートを水に滑らすように入れます。
2. 最初に上辺の左右の角が、続いてシートの残りの部分が水に浸るように慎重に手順1を行います。
3. 穏やかに行っても多少巻き込まれることがありますが、特に問題はありません。
4. 次に、シートの残りの部分を濡らし、ゲルに当てます。
注:セロハン全体を一気に浸すとシート全体が巻き込まれて、使用できなくなる傾向があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)