Merck
Z377589
Sigma-Aldrich
Gel drying frames
size 24 cm × 24 cm
別名:
crack prevention gel drying rack, gel drying frame
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pk of 50 sheets
メーカー/製品名
Diversified Biotech AB-110761
サイズ
24 cm × 24 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オ-プンフレ-ム2つ、背板2枚、サイドクリップ12個、セロファンのプレカットシ-ト50枚が含まれています。
Dry gels quickly and easily between sheets of cellophane without heat or vacuum. Simply equilibrate gel in 20% ethanol − 10% glycerol to reduce swelling, then assemble cellophane sheets and gel in a sandwich on the drying frame, and leave to dry at room temperature. Most gels dry completely overnight.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)