物質
gray-blue
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific 120598
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
- Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
- Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
- Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
- When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
包装
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)