安全性情報
30472
Sigma-Aldrich
DCN 90 溶液
concentrate
別名:
DCN 界面活性剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
詳細
化学ラボ、細菌学ラボ、および放射線技術ラボ向けの大変効果的な界面活性洗浄剤です。生分解性です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
30472-BULK:
30472-VAR:
30472-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)